C0980651
Cetirizine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, (RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cetirizine
제조업체/상표
EDQM
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
InChI key
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객