Y0000085
Aceclofenac impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2-Oxo-2-(phenylmethoxy)ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate, Benzyl {{{2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl}acetyl}oxy}acetate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
설명
API family: aceclofenac
API family
aceclofenac
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2
InChI key
RLKZSYGBKCIRFJ-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터