Y0001781
Paracetamol for equipment qualification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Acetaminophen, 4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
설명
API family: acetaminophen
API family
acetaminophen, paracetamol
제조업체/상표
EDQM
mp
168-172 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객