주요 문서
PHL82669
α,β-Thujone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩378,392
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩378,392
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (GC)
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
InChI key
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)