주요 문서
PHL89286
(−)-α-Thujone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(1S,4R)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩378,392
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩378,392
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
4660369
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
제조업체/상표
PhytoLab
density
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChI key
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)