주요 문서
04314
Supelco
Thujone Standard Mixture
analytical standard
동의어(들):
α,β-Thujone, (−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
설명
reference substance for GC
구성
α-thujone, 90-98%
β-thujone, 2-10%
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.450
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
InChI key
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)