주요 문서
04620590
(+)-Pulegone
primary reference standard
동의어(들):
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩597,023
₩597,023
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩597,023
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
2040703
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩597,023
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
bp
223-224 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)