P55708
(R)-(+)-Pulegone
85%, technical grade
동의어(들):
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
vapor pressure
138 mmHg ( 25 °C)
분석
85%
광학 활성
[α]20/D +22°, neat
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup