주요 문서
8.52155
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
동의어(들):
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH, N-α-Fmoc-D-glutamic acid γ-t.-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩138,040
25 G
₩433,811
100 G
₩1,301,738
8521551000
₩11,791,661
₩138,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩138,040
25 G
₩433,811
100 G
₩1,301,738
8521551000
₩11,791,661
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H27NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
425.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.22
₩138,040
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH, Novabiochem®
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
분석
≥92.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
mp
80-95 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N([C@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m1/s1
InChI key
OTKXCALUHMPIGM-HXUWFJFHSA-N
일반 설명
Standard building block of introduction of D-glutamic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
결합
Replaces: 04-13-1051
분석 메모
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable