문서
07697
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H27NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
425.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
광학 활성
[α]/D +4.5±1, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white
mp
86-96 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m1/s1
InChI key
OTKXCALUHMPIGM-HXUWFJFHSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.