주요 문서
47311
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Fmoc-O-tert-butyl-D-serine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩175,595
₩175,595
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩175,595
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
383.44
Beilstein:
5309984
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩175,595
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m1/s1
InChI key
REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fayçal Touti et al.
Nature chemical biology, 15(4), 410-418 (2019-03-20)
The use of competitive inhibitors to disrupt protein-protein interactions (PPIs) holds great promise for the treatment of disease. However, the discovery of high-affinity inhibitors can be a challenge. Here we report a platform for improving the affinity of peptide-based PPI
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts