주요 문서
772003
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
동의어(들):
Fmoc-N-trityl-D-asparagine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩68,919
5 G
₩246,138
25 G
₩765,107
₩68,919
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩68,919
5 G
₩246,138
25 G
₩765,107
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H32N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
596.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩68,919
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH, 97%
Quality Level
분석
97%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
211-216 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1
InChI key
KJYAFJQCGPUXJY-UUWRZZSWSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)