주요 문서
08503
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cys(Trt)-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Fmoc-S-trityl-D-cysteine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩232,943
₩232,943
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩232,943
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H31NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
585.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩232,943
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m1/s1
InChI key
KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)