440204
LY 294002
InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible and specific inhibitor of PI 3-kinase
동의어(들):
InSolution LY 294002, 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, BRD2 Inhibitor IV, BRD3 Inhibitor III, BRD4 Inhibitor IV
크기 선택
₩156,716
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
About This Item
₩156,716
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N4(CCOCC4)c1[o]c2c([c](c1)=O)cccc2c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2
InChI key
CZQHHVNHHHRRDU-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
phosphatidylinositol 3-kinase
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
Baumann, P., and West, S.C. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 14066.
Cardone, M.H., et al. 1998. Science282, 1318.
Vlahos, C.J., et al. 1995. J. Immunol.154, 2413.
Yano, H., et al. 1995. Biochem. J.312, 145.
Vlahos, C.J., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 5241.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
87 °C - (refers to pure substance)