513000
PD 98059
≥98% (HPLC), solid, MEK inhibitor, Calbiochem®
동의어(들):
PD 98059, 2ʹ-Amino-3ʹ-methoxyflavone, MEK Inhibitor V
크기 선택
₩228,172
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
크기 선택
About This Item
₩228,172
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
추천 제품
제품명
PD 98059, PD 98059, CAS 167869-21-8, is a cell-permeable, selective & reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK). Inhibits MAP Kinase activation and subsequent phosphorylation of MAP Kinase substrates.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
pale yellow
solubility
methanol: 0.7 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1c(cccc1c2[o]c3c([c](c2)=O)cccc3)OC
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
InChI key
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
MAP kinase kinase (MEK)
경고
재구성
기타 정보
Kültz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 13645.
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3