생물학적 소스
Zygosporium mansonii
Quality Level
양식
solution
농도
5 mg/mL in DMSO
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
enzyme | interferes
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
InChI key
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup - Solvent
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)