382065
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride
Cell-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
동의어(들):
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride, 2ʹ-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5ʹ-bi-1H-benzimidazole, 3HCl, HOE 33342
크기 선택
₩215,282
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
About This Item
₩215,282
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
추천 제품
Quality Level
설명
RTECS - DT4200000
분석
≥95% (TLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
yellow
solubility
water: 50 mg/mL
형광
λex 346 nm
λem 460 nm
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1(CCN(CC1)c2cc3nc([nH]c3cc2)c4cc5nc([nH]c5cc4)c6ccc(cc6)OCC)C
InChI
1S/C27H28N6O/c1-3-34-21-8-4-18(5-9-21)26-28-22-10-6-19(16-24(22)30-26)27-29-23-11-7-20(17-25(23)31-27)33-14-12-32(2)13-15-33/h4-11,16-17H,3,12-15H2,1-2H3,(H,28,30)(H,29,31)
InChI key
PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
경고
재구성
기타 정보
Paddenberg, R., et al. 1996. Eur. J. Cell Biol. 71, 105.
Filatov, M.V., et al. 1995. Mutat. Res. 327, 209.
Belloc, F., et al. 1994. Cytometry17, 59. Crissman, H.A. 1990. Methods Cell Biol. 33, 97.
Hinkley, R.E., et al. 1986. Dev. Biol.118, 148.
Sandhu, L.C., et al. 1985. Cytometry6, 191.
Frankfurt, O.S. 1983. Cytometry4, 216.
Lalande, M.E., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 363.
Visser, J.W.M. 1980. Flow CytometryIV, 86.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable