235135
Corticosterone
≥95% (HPLC), crystalline powder, corticosteroid hormone, Calbiochem
동의어(들):
Corticosterone, (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein’s substance H
About This Item
추천 제품
제품명
Corticosterone, Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 2538
분석
≥95% (HPLC)
양식
crystalline powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
off-white
white to tan
solubility
ethanol: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)CO)(C1)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]32C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Mineralocorticoid and glucocorticoid receptors
경고
재구성
기타 정보
DeKloet, E.R. 1992. Ann. N.Y. Acad. Sci.663, 357.
Joels, M., and deKloet, E.R. 1992. Trends Neurosci.15, 25.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3