생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥98.5% (HPLC)
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D +223±3°, c = 1% in ethanol
mp
179-183 °C (lit.)
179-183 °C
작용기
ketone
SMILES string
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
유전자 정보
human ... EBP(10682) , SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves