D-078
11-Deoxycortisol-D5 (2,2,4,6,6-D5)
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
동의어(들):
11-Deoxycortisol-D5 (2,2,4,6,6-D5) solution, 11-Desoxycortisol-D5 (2,2,4,6,6-D5), Cortodoxone-D5 (2,2,4,6,6-D5)
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1/i3D2,5D2,11D
InChI key
WHBHBVVOGNECLV-NGKMQDFHSA-N
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.