주요 문서
119125
Millipore
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade
Low metals grade. Specially processed to reduce levels of contaminating metals. Suitable for enzyme kinetic studies.
동의어(들):
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade, ATP, 2Na
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩225,939
₩225,939
예상 입고일2026년 4월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩225,939
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N5O13P3 · 2Na · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
605.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352208
NACRES:
NA.51
₩225,939
예상 입고일2026년 4월 13일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 155
분석
≥95% (HPLC)
양식
crystalline solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
불순물
≤0.1% inorganic phosphorus
색상
white
solubility
water: 10 mg/mL
양이온 미량물
Al3+: ≤20 ppm
Ca: ≤5 ppm
Fe2+: ≤10 ppm
Mg2+: ≤5 ppm
Zn2+: ≤5 ppm
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O)O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
TTWYZDPBDWHJOR-IDIVVRGQSA-L
관련 카테고리
일반 설명
Specially processed to reduce levels of contaminating metals. Suitable for enzyme kinetic studies.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
재구성
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
기타 정보
Solheim, L.P., and Fromm, H.J. 1980. Anal. Biochem.109, 266.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2