주요 문서
481972
Millipore
NADP, Disodium Salt
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions.
동의어(들):
NADP, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide Phosphate, TPN, 2Na
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩121,496
1 G
₩475,934
₩121,496
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩121,496
1 G
₩475,934
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.51
₩121,496
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 6348
분석
≥95% (enzymatic)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
off-white
solubility
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na].[Na].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N
InChI key
WINXVPJGUQYDJA-WUEGHLCSSA-N
일반 설명
A coenzyme that is widely distributed in living matter, participating in aerobic and anaerobic oxidations.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable