양식
methanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM1000-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1000
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI key
FCTBVSCBBWKZML-WJOKGBTCSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as an internal standard in liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) analysis[3]
- as a lipid standard for phospholipid quantification by MS[2]
- as an internal standard for the retention time recalibration during LC-MS data processing[4]
- as an MS grade lipid standard for lipid extraction from macrophages[5]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.