분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (791637C-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
1 mg/mL (791637C-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
- as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples [3]
- as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[4]
- as an internal standard in analysis of lipids from cystic fibrosis derived cell lines[5]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객