LM1300
Avanti
12:0-13:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1300, methanol solution
동의어(들):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
methanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM1300-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1300
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C(O)=O)([H])N)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H60NO10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-30(34)42-27(25-40-43(37,38)41-26-28(32)31(35)36)24-39-29(33)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28H,3-26,32H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38);1H3/t27-,28+;/m1./s1
InChI key
DJWXUEZTHOBPTK-CNORLSDQSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.