설명
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
분석
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 200 mg (855676P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855676P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI key
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
애플리케이션
- Serum lipids profiling perturbances in patients with ischemic heart disease and ischemic cardiomyopathy.: This study examines alterations in serum lipid profiles among patients with ischemic conditions, potentially highlighting roles of specific lipid molecules like 17:0 Lyso PC in the pathology of these diseases (Yang et al., 2020).
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객