860849P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860849P, powder
동의어(들):
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860849P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860849P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)=O)CO
InChI key
RFBLXZKZNTVZAR-NEIKQTTESA-N
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.