주요 문서
860835P
Avanti
CER11-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860835P, powder
동의어(들):
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩649,600
₩649,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩649,600
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H60D9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
564.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.25
₩649,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860835P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860835P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI key
NQXMVCBJWMTLGK-CUYNTQSUSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860835P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)