주요 문서
860618P
Avanti
CER6-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860618P, powder
동의어(들):
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩650,412
₩650,412
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩650,412
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H60D9NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
580.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩650,412
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860618P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860618P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H69NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-31(37)33(39)30(29-36)35-34(40)32(38)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h30-33,36-39H,3-29H2,1-2H3,(H,35,40)/t30-,31+,32+,33-/m0/s1/i2D3,4D2,6D2,8D2
InChI key
RHIXBFQKTNYVCX-OCIMHASQSA-N
애플리케이션
CER6-2′R(d9) or N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine has been used as an internal standard for quantification of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS.[1]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860618P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite