포장
pkg of 1 × 1 mg (860848P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
deuterated lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI key
YWZGQPJRQXHVQX-FMUVJMMOSA-N
일반 설명
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.