860543P
Avanti
C12 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860543P, powder
동의어(들):
D-glucosyl-β-1,1′-N-lauroyl-D-erythro-sphingosine
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860543P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860543P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33+,34?,35?,36+/m0/s1
InChI key
IYCYEZLMOLRFAN-QGJHTTTBSA-N
애플리케이션
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객