주요 문서
860548P
Avanti
C18:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860548P, powder
동의어(들):
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩376,058
₩376,058
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩376,058
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H79NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
726.08
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩376,058
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860548P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860548P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35-,36+,37?,39+,40?,41?,42+/m0/s1
InChI key
MVGFIPNJBNBHNC-CCJJRYRQSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860548P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)