포장
pkg of 1 × 5 mg (860510P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860510P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H55NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-19-21-23-27(31)26(25-30)29-28(32)24-22-20-17-10-8-6-4-2/h21,23,26-27,30-31H,3-20,22,24-25H2,1-2H3,(H,29,32)/b23-21+/t26-,27+/m0/s1
InChI key
FDWVAQFAMZLCAX-NBNLIBPQSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as an internal standard in galactocerebrosidase (GALC) assay[2]
- to study its role on the physical properties of edible organogels and on their ability to induce cell death of various cancer cell lines[3]
- to study its mixing behavior with other ceramides having the same sphingosine base but varying N-linked acyl chain length[1]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.