주요 문서
860682P
Avanti
Lyso GB3-d7 (synthetic)
powder
동의어(들):
Globotriaosylsphingosine-d7
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩601,997
₩601,997
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩601,997
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H60D7NO17
CAS Number:
Molecular Weight:
792.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
₩601,997
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 100 μg (860682P-100UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChI key
GRGNVOCPFLXGDQ-IZKFDWHNSA-N
일반 설명
Globotriaosylsphingosine-d7 (Lyso GB3-d7) is a deuterated derivative of globotriaosylsphingosine (Lyso-GB3). Lyso GB3 is a bioactive glycolipid circulating in the blood.[1] It is a deacylated form of globotriaosylceramide.[2]
생화학적/생리학적 작용
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) accumulates to a greater extent in fabry disease.[2]
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860682P-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Lyso-Gb3 activates Notch1 in human podocytes
Sanchez N, et al.
Human Molecular Genetics, 24(20), 5720-5732 (2015)
The Fabry disease-associated lipid Lyso-Gb3 enhances voltage-gated calcium currents in sensory neurons and causes pain
Choi L, et al.
Neuroscience Letters, 594, 163-168 (2015)