850520P
Avanti
n-dodecyl-β-D-maltoside (DDM)
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
DDM; lauryl maltoside; dodecyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
n-dodecyl-β-D-maltopyranoside
분석
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
양식
powder
분자량
510.62 g/mol
포장
pkg of 1 × 1 g (850520P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850520P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850520P-5g)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객