810250P
Avanti
25-NBD Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholesterol
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810250P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810250P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810250P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)N(C(CCC[C@H]([C@H]3[C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O)C)CC4)CC3)C)C)C)C
InChI
1S/C33H48N4O4/c1-20(7-6-8-21(2)36(5)28-13-14-29(37(39)40)31-30(28)34-41-35-31)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(38)15-17-32(22,3)27(24)16-18-33(25,26)4/h9,13-14,20-21,23-27,38H,6-8,10-12,15-19H2,1-5H3/t20-,21?,23+,24+,25+,26+,27+,32+,33-/m1/s1
InChI key
RMGLSQAGXRZCPZ-OVHOIDCTSA-N
애플리케이션
- as a cholesterol source in De Man, Rogosa and Sharpe (MRS) broth used for qualitative cholesterol assimilation study[1]
- for use in the outer lipid coating step during the preparation of fluorescently labelled lipid-coated calcium phosphate (LCP)- gemcitabine monophosphate (GMP)[2]
- for liposome preparation[3]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.