810385P
Avanti
TopFluor TMR cholesterol
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
22-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)-23-norcholesterol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩700,249
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H56BF2N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
711.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810385P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.