810252P
Avanti
NBD-12 Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810252P, powder
동의어(들):
5-cholesten-3β-ol 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩473,701
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H70N4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
747.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810252P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810252P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810252P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.