주요 문서
330736W
Avanti
Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
methanol solution
포장
pkg of 1 x 1 ea (330736W-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
기술
mass spectrometry (MS): suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
  • Save time: pre-mixed internal standards.
  • Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
  • Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
  • Applicable to multiple MS approaches.
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330736W-1EA)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • 330256WCholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMSDS
  • 330278WTaurocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMSDS
  • 330277WGlycocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMSDS
  • 330257WDeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1650nMSDS
  • 330272WTaurodeoxycholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMSDS
  • 330271WGlycodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1275nMSDS
  • 330259WChenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4), Avanti Research - A Croda Brand 1150nMSDS
  • 330274WTaurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMSDS
  • 330273WGlycochenodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 3800nMSDS
  • 330279WTauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 500nMSDS
  • 330276WGlycoursodeoxycholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 600nMSDS
  • 330839W3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330258Wlithocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330280WTaurolithocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330275WGlycolithocholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
  • 330260WUrsodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 300nMSDS
  • 330840WCholenic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMSDS
모두 보기 (17)
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)