주요 문서
330277W
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5ß-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩345,100
₩345,100
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩345,100
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H39D4NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
469.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
₩345,100
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% (MS)
양식
methanol solution
포장
package of 1 × 100 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL in methanol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])C[C@H]3O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2
InChI key
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330277W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)