주요 문서
330258W
Avanti
lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α-ol (2,2,4,4-d4)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩345,100
₩345,100
예상 입고일2025년 7월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩345,100
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H36D4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
380.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141802
NACRES:
NA.12
₩345,100
예상 입고일2025년 7월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
methanol solution
포장
package of 1 × 100 μg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C([C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(CC3)C)CC2)(CC1([2H])[2H])C)([2H])[2H]
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330258W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)