Merck
CBA
Bile acids, conjugated
동의어(들):
CBA, conjugated bile acids
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
Biochem/physiol Actions
Unlike free bile acids, conjugated bile acids require an enzyme transporter for movement across the membrane of biliary epithelial cells.
Packaging
Conjugated Bile Acids in quantities indicated
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS & 가격
  • Glycochenodeoxycholic Acid, Sodium Salt 25 mg
    SDS
  • Glycocholic Acid 100 mg
    SDS
  • Glycocholic Acid, Sodium Salt 100 mg
    SDS
  • Taurochenodeoxycholic Acid, Sodium Salt 25 mg
    SDS
  • Taurocholic Acid, Sodium Salt 250 mg
    SDS
  • Taurodeoxycholic Acid, Sodium Salt 1 g
    SDS
저장 등급
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)