주요 문서
330840W
Avanti
Cholenic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Chol-5-en-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3β)-
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩304,500
₩304,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩304,500
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H34D4O3
Molecular Weight:
378.58
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
₩304,500
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
methanol solution
포장
package of 1 × 1 mL (330840W-100UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
100 μg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330840W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)