주요 문서
Z556823
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy duty tapered Benchclamp
size S, Fits joint 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩276,080
₩276,080
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩276,080
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
₩276,080
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기
S
길이 × 직경
229 mm × 13 mm , arm
프롱(prong) 너비
16 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)