주요 문서
Z508233
Sigma-Aldrich
Quick-release clamps
without extension, for flange 100 mm
동의어(들):
clamps, quick release clamp
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩335,356
₩335,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩335,356
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.43
₩335,356
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Ace Glass 651725
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)