주요 문서
Z225568
Engraving pen
carbide tip, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩42,630
₩42,630
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩42,630
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
₩42,630
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Carbide-tip pen with metal body and clip.
애플리케이션
Engraving pen has been used:
  • to label slides for DNA combing
  • to cut the coverslips into small pieces for microscopy imaging
  • to encircle cryopreserved sections on glass slides
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)