주요 문서
Z156485
Sigma-Aldrich
O-ring set
O-ring set
Viton®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 SET
₩668,885
₩668,885
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 SET
₩668,885
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩668,885
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
material
Viton®
제조업체/상표
Ace Glass
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
500 O-rings in a storage box. Thirty sizes ranging from: 1/8 I.D. × 1/4 in. O.D. up to 1 3/4 I.D. × 2 1/8 in. O.D. Use nitrile for economical sealing, Viton® for thermal or chemical resistance.
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. Please specify the diameter of all set of O rings..
    1 답변
    1. This O-Ring set includes the items listed below. The O-Ring size is followed by the internal diameter (I.D.).
      35 each with a width of 1.78mm: -006/2.9mm, -007/3.7mm, -008/4.5mm, -009/5.3mm, -010/6.1mm, -011/7.7mm, -012/9.2mm
      20 each with a width of 2.6mm: -110/9.2mm, -111/10.8mm, -112/12.4mm, -113/13.9mm
      16 each with a width of 2.6mm: -114/15.5mm, -115/17.1mm, -116/18.7mm
      10 each with a width of 3.5mm: -210/18.6mm, -211/20.2mm, -212/21.8mm, -213/23.4mm, -214/25.0mm, -215/26.6mm, -216/28.2mm
      7 each with a width of 3.5mm: -217/29.7mm, -218/31.3mm, -219/32.9mm, -220/34.5mm, -221/36.1mm, -222/37.7mm
      5 each with a width of 5.0mm: -325/37.5mm, -326/40.6mm, -327/43.8mm
      도움이 되었습니까?
  2. What are the dimensions of the O-Rings?
    1 답변
    1. The set contains 500 O-rings with the following sizes:
      • 35 each: -006, -007, -008, -009, -010, -011, -012
      • 20 each: -110, -111, -112, -113
      • 16 each: -114, -115, -116
      • 10 each: -210, -211, -212, -213, -214, -215, -216
      • 7 each: -217, -2
      도움이 되었습니까?
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만