주요 문서
Z177288
Sigma-Aldrich
Stainless steel clamp
Overall L 8 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩135,604
₩135,604
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩135,604
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
₩135,604
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H18354-0000
전체 길이
8 1/2 in.
관련 카테고리
일반 설명
Tri-grip, 0 to 1 in. opening range. Has spring-action opening with flat wing-head screw for clamping. Jaws covered with rubber tubing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)