주요 문서
Z422851
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩199,143
₩199,143
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩199,143
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.24
₩199,143
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
material
glass
제조업체/상표
Aldrich
용량
15 mL
디스크 직경
20 mm
필터 직경
20 mm
피팅
GL 32 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Useful for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a pressure filter funnel. The threaded top connection provides a wide opening for easy access to contents and provides a positive connection without the use of expensive pinch clamps. Funnels are heavy wall throughout with a coarse fritted disc. Supplied complete with fritted funnel and top inlet assembly.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)