주요 문서
Z173479
Sigma-Aldrich
Double-ended filter with a glass stopcock on each of the two side-arms
capacity 60 mL, male Joints: ST/NS 14/20 (2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩890,257
₩890,257
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩890,257
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.43
₩890,257
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
라벨
BB
조인트
male Joints: ST/NS14/20 (2)
용량
60 mL
공극 크기
25-50 μm porosity
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.